ENAH03A0E568
Enamine
3-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6-5-7(10(2)9-6)3-4-8(11)12/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
ZQZXVPZVLPHQMC-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | GF85110982 | GF54313679 | GF61113743 |
---|---|---|---|
97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
foil | foil | foil | foil |
2270 °C (lit.) | 2270 °C (lit.) | 2270 °C (lit.) | 2270 °C (lit.) |
11 μΩ-cm, 20°C | 11 μΩ-cm, 20°C | 11 μΩ-cm, 20°C | 11 μΩ-cm, 20°C |
7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1138981
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)