Merck
ENAH03A0C093
Enamine
5-(5-formylpyridin-2-yl)furan-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Iupac Name
5-(5-formylpyridin-2-yl)furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7NO4/c13-6-7-1-2-8(12-5-7)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-6H,(H,14,15)
Clave InChI
DDJRPEQEENMNBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131848
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131848
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)