ENAH03A07BE9
Enamine
ethyl 4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-2-14-9(13)7-5-10-8-3-4-11-12(8)6-7/h3-4,7,10H,2,5-6H2,1H3
Clave InChI
ZTMLZAHMUGKNEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1119113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)