Merck
ENAH03A024C1
Enamine
2-(tribromomethyl)oxirane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.77
Número MDL:
Iupac Name
2-(tribromomethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C3H3Br3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2
Clave InChI
RETDLDJGIUNIEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)