Merck
ENAH03A01BA3
Enamine
methyl 5-iodo-1,2-thiazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.06
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-iodoisothiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H4INO2S/c1-9-5(8)3-2-4(6)10-7-3/h2H,1H3
InChI key
LHVQXVTVVMMXOL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640659
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-640659
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)