ENAH03A01470
Enamine
2-{[1-(aminomethyl)cyclohexyl]oxy}ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-{[1-(aminomethyl)cyclohexyl]oxy}ethanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c10-8-9(12-7-6-11)4-2-1-3-5-9/h11H,1-8,10H2
Clave InChI
LOGQRZLMWUIAJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091618
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091618
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)