ENAH03A013AC
Enamine
3-iodo-2-methyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-iodo-2-methyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10IN3.ClH/c1-5-7(8)6-4-9-2-3-11(6)10-5;/h9H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
OIWFWTMYCVITBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267149
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)