Merck
ENAH03A0138A
Enamine
1-(2-cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carbonyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.25
Número MDL:
Iupac Name
(2-cyclopropylthiazol-5-yl)(piperazin-1-yl)methanone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3OS.2ClH/c15-11(14-5-3-12-4-6-14)9-7-13-10(16-9)8-1-2-8;;/h7-8,12H,1-6H2;2*1H
Clave InChI
KHTWPBODIGRJPB-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266212
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266212
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)