Merck
ENAH03A0136B
Enamine
3,3-diethoxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Número MDL:
Iupac Name
3,3-diethoxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18O4/c1-4-13-10(14-5-2)6-9(3,7-10)8(11)12/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
BVAJHKBAAMMTBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091607
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1091607
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)