Merck
ENAH03A0083E
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.71
Número MDL:
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12;/h4,7-8,10H,1-3,5-6,9H2;1H
Clave InChI
UENYYOJLBMYROL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)