Merck
ENAH03A00191
Enamine
5-oxa-6-azaspiro[3.4]oct-6-ene-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Iupac Name
5-oxa-6-azaspiro[3.4]oct-7-ene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-6(10)5-4-7(11-8-5)2-1-3-7/h4,8H,1-3H2,(H,9,10)
Clave InChI
WFYWLOLVZXQSEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083142
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)