ENAH039FE7A6
Enamine
2-{[2-(aminomethyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione hydrobromide
About This Item
Iupac Name
2-((2-(aminomethyl)thiazol-4-yl)methyl)isoindoline-1,3-dione hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H11N3O2S.BrH/c14-5-11-15-8(7-19-11)6-16-12(17)9-3-1-2-4-10(9)13(16)18;/h1-4,7H,5-6,14H2;1H
Clave InChI
SNWAPPLDTWGECY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071963
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)