Merck
ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.8
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
Clave InChI
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)