Merck
ENAH039FDBF3
Enamine
1-phenylbut-3-en-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-phenyl-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C10H13N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10H,1,6,11H2
Clave InChI
FAOYSBDLLGZOKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104351
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)