ENAH039FDB10
Enamine
methyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13-2)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
IQJQUAGEAURVAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188439
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188439
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)