ENAH0385A0FD
Enamine
3-(oxan-2-yl)prop-2-ynoic acid
About This Item
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-2-propynoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-8(10)5-4-7-3-1-2-6-11-7/h7H,1-3,6H2,(H,9,10)
Clave InChI
DZXBNVRLNBVQHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787491
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-787491
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)