Merck
ENAH0385883F
Enamine
2-(1-benzothiophen-5-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
MDL number:
mp
137-138
Iupac Name
1-benzothien-5-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2S/c11-10(12)6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-13-9/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
HOVPXJOSTYXDCM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-782000
Melting Point
137-138
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-782000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)