Merck
ENAH03856939
Enamine
tert-butyl (2E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.71
Número MDL:
mp
65-67
Iupac Name
tert-butyl (E)-3-(4-chlorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C13H15ClO2/c1-13(2,3)16-12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-9H,1-3H3/b9-6+
Clave InChI
BMIKRPUHJWEHQJ-RMKNXTFCSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
Melting Point
65-67
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)