Merck
ENAH03856755
Enamine
4-phenyloxane-4-carboximidamide dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.19
Número MDL:
Iupac Name
4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboximidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.2ClH/c13-11(14)12(6-8-15-9-7-12)10-4-2-1-3-5-10;;/h1-5H,6-9H2,(H3,13,14);2*1H
Clave InChI
WBKZQRBDNOUTND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761560
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761560
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)