Merck
ENAH03856722
Enamine
{2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
Iupac Name
(2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-6-8-3-1-7(2-4-8)5-10-8/h7H,1-6,9H2
Clave InChI
IKVQJSYMPFEWBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-760961
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-760961
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)