Merck
ENAH03856570
Enamine
8-oxo-7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
8-oxo-7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-5-9-4(7(12)13)3-10(5)2-1-8-6/h1-3H,(H,8,11)(H,12,13)
Clave InChI
QQMLZKFKSUKHPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)