Merck
ENAH0385653E
Enamine
[2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.57
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[2-chloro-6-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c8-6-2-4(3-13)1-5(12-6)7(9,10)11/h1-2,13H,3H2
Clave InChI
ZFHFVKOYKPAGNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746331
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746331
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)