Merck
ENAH03856405
Enamine
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine-4-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.2ClH/c1-14-10(13)7-2-5-12-9-3-4-11-6-8(7)9;;/h2,5,11H,3-4,6H2,1H3;2*1H
Clave InChI
IJUNVXXYGQWSBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)