ENAH038563E6
Enamine
tert-butyl 4-(2-methylbut-3-yn-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
mp
106-109
Iupac Name
tert-butyl 4-(1,1-dimethyl-2-propynyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24N2O2/c1-7-14(5,6)16-10-8-15(9-11-16)12(17)18-13(2,3)4/h1H,8-11H2,2-6H3
Clave InChI
WFNQLXYKGVWFQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)