ENAH03856293
Enamine
(1R)-4-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(R)-4-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2O2.ClH/c10-8-5-4-7-6(8)2-1-3-9(7)11(12)13;/h1-3,8H,4-5,10H2;1H/t8-;/m1./s1
Clave InChI
JBYSMCZEHIXIMB-DDWIOCJRSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-741824
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)