Merck
ENAH03855FA5
Enamine
methyl 3-oxohept-6-ynoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-oxohept-6-ynoate
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-3-4-5-7(9)6-8(10)11-2/h1H,4-6H2,2H3
Clave InChI
HSZWYTRZAPFGTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333538
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333538
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)