Merck
ENAH03855F88
Enamine
3-methyl-4H,5H,6H,7H-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.63
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-4,5,6,7-tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c1-5-6-2-3-8-4-7(6)10-9-5;/h8H,2-4H2,1H3;1H
InChI key
VDKRIVQSKOIXKT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325810
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-325810
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)