Merck
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
Clave InChI
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)