Merck
ENAH03855E39
Enamine
1-(3-methanesulfonylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.24
Número MDL:
Iupac Name
1-[3-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
KXBGSIFAYKVMKG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)