Merck
ENA964506784
Enamine
4,5-difluoro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.63
Número MDL:
Iupac Name
4,5-difluoro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O3S/c1-13-6-2-4(9)5(10)3-7(6)14(8,11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
MARRIMPKLITFCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-738605
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)