Merck
ENA964493569
Enamine
(1-cyanocyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
MDL number:
Iupac Name
(1-cyanocyclopropyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO2S/c6-10(8,9)4-5(3-7)1-2-5/h1-2,4H2
InChI key
FSNATKZSDLDCGJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727841
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-727841
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)