Merck
ENA964485458
Enamine
4-(morpholin-2-yl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.69
Número MDL:
Iupac Name
4-(morpholin-2-yl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O.ClH/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-8-13-5-6-14-11;/h1-4,11,13H,5-6,8H2;1H
Clave InChI
FARPCGQZSPUUOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719472
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)