ENA964484663
Enamine
[1-(oxan-2-yl)cyclobutyl]methanol
About This Item
Iupac Name
(1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H18O2/c11-8-10(5-3-6-10)9-4-1-2-7-12-9/h9,11H,1-8H2
Clave InChI
LVPXLYWSIZIFLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719419
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719419
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)