Merck
ENA964480796
Enamine
3-[5-(methoxymethyl)oxolan-2-yl]morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
Iupac Name
3-(5-(methoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-12-6-8-2-3-10(14-8)9-7-13-5-4-11-9/h8-11H,2-7H2,1H3
Clave InChI
MXQJJCWDEUAXPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716465
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716465
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)