Merck
ENA964473608
Enamine
2-[(1r,4r)-4-aminocyclohexyl]ethan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
2-((1r,4r)-4-aminocyclohexyl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H/t7-,8-;
Clave InChI
SQFIQDIAYQRZHX-KMMPGQJCSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705854
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705854
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)