Merck
ENA964472370
Enamine
3-propoxypyridazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-propoxypyridazine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-6-10-7-4-3-5-8-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
SOKDEAVXEOZNKS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704223
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)