Merck
ENA964470212
Enamine
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]non-2-en-4-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-7-3-6-10-8(7)4-1-2-5-8/h3,6H,1-2,4-5H2
Clave InChI
NCMSRVGAYGDKPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)