Merck
ENA964467815
Enamine
tert-butyl N-[2-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.38
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-9-8-12-10-13-6-4-5-7-14(13)18-11-12/h4-7,12,18H,8-11H2,1-3H3,(H,17,19)
Clave InChI
YXSNSUVQYFKYIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367502
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367502
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)