ENA964467106
Enamine
4-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)cyclohexan-1-amine
About This Item
Iupac Name
4-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)cyclohexan-1-amine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-11(13-8-2-3-9-13)6-4-10(12)5-7-11/h10H,2-9,12H2,1H3
Clave InChI
QHPWSMZLALRPIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367059
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)