ENA947419665
Enamine
4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole
About This Item
mp
81-85
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C9H6FNS/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-12-6-11-9/h1-6H
Clave InChI
OBHMTXKJVROLQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-692166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)