Merck
ENA947417901
Enamine
4-fluoro-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.11
Número MDL:
mp
115-120
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FNO4/c8-5-2-7(11)4(3-10)1-6(5)9(12)13/h1-3,11H
Clave InChI
KNYWTEATSBRONK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697342
Melting Point
115-120
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697342
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)