Merck
ENA947411717
Enamine
2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O2/c14-10(15)8-4-6-12-9(13-8)7-3-1-2-5-11-7/h1-6H,(H,14,15)
Clave InChI
VZBROCOXUAOFMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685241
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685241
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)