Merck
ENA947410239
Enamine
1-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
219.52
Número MDL:
Iupac Name
1-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18BNO2.ClH/c1-7(2)8(3,4)13-10(12-7)9(11)5-6-9;/h5-6,11H2,1-4H3;1H
Clave InChI
BVMAPPUTPNGBEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399336
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)