Merck
ENA947408833
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
mp
201-204
Iupac Name
2-methyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-7(8(11)12)5-3-2-4-6(5)9-10/h2-4H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
YOZQPUMFUSTCFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395899
Melting Point
201-204
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395899
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)