Merck
ENA947407838
Enamine
cyclopentyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.29
Número MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(3-methyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-9-5-4-8-14-12(9)11(13)10-6-2-3-7-10/h4-5,8,10-11H,2-3,6-7,13H2,1H3
Clave InChI
CKCNFNRCNSGNSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392814
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392814
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)