Merck
ENA947403813
Enamine
3-formyl-4-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
mp
244-245
Iupac Name
3-formyl-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-13-8-3-2-6(9(11)12)4-7(8)5-10/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LAQPQIRPQCMEHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673357
Melting Point
244-245
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673357
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)