Merck
ENA947402195
Enamine
(3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7NO3S/c7-4-2-10-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ZCITVSIKDJSWSS-VKHMYHEASA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657320
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-657320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)