Merck
ENA947400512
Enamine
4-[(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c15-9-12-2-1-7-14(12)8-10-3-5-11(6-4-10)13(16)17/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)
Clave InChI
GQFFZQUJRBAKOK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637402
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637402
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)