Merck
ENA947397439
Enamine
(2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.71
Número MDL:
Iupac Name
benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-ylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O2S2/c8-14(11,12)4-5-2-1-3-6-7(5)10-13-9-6/h1-3H,4H2
Clave InChI
MYQJFUGIPUJXSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378531
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378531
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)