Merck
ENA947393557
Enamine
1-cyclobutylpropan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclobutyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14O/c1-2-7(8)6-4-3-5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
NPFXICARYVUUJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)